Läs mer
Ethyl isocyanatoacetate, 98%
Produktkod. 11352896
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352896 25 g 25g
11332896 1 g 1g
11342896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10609.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2949-22-6 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
6-(karboximetylureido)-(± )-nikotin (CMUNic) framställdes genom att använda etylisocyanatoacetat. Etylisocyanatoacetat har använts vid framställningen av nikotinimmunogen, etyl-8-karbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetat, imidazo[1,2-c]-kinazolin-2,5H)(3H,3H.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-(karboximetylureido)-(± )-nikotin (CMUNic) framställdes genom att använda etylisocyanatoacetat. Etylisocyanatoacetat har använts vid framställningen av nikotinimmunogen, etyl-8-karbamoyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-3-ylacetat, imidazo[1,2-c]-kinazolin-2,5H)(3H,3H.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Noter
Fuktkänsligt. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från fukt, vatten, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2949-22-6
Molekylformel C5H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 129.12
MDL-nummer MFCD00002040
InChI-nyckel DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanatoacetate, isocyanatoacetic acid ethyl ester, acetic acid, isocyanato-, ethyl ester, carbethoxymethyl isocyanate, isocyanatoethyl acetate, ethoxycarbonylmethyl isocyanate, ethylisocyanatoacetate, ethyl glycolate isocyanate, ethyl n-oxomethylene glycinate, acetic acid,2-isocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 76283
IUPAC-namn etyl-2-isocyanatoacetat
LEDER CCOC(=O)CN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isocyanatoacetate
Densitet 1.151
Kokpunkt 66°C to 68°C (11 mmHg)
Flampunkt 72°C (161°F)
Odör Pungent
Linjär formel OCNCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 25 g
Beilstein 970503
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 129.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.