Learn More
Ethyl isocyanoacetate, 97%
Product Code. 10113191 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10113191 25 g Glasflaska 25g
10327231 5 g Glasflaska 5g
11965701 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10113191 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 299550250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2999-46-4
Molekylformel C5H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 113.12
InChI-nyckel FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
IUPAC-namn etyl-2-isocyanoacetat
LEDER CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl isocyanoacetate
Färg Amber till Brown
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 194.0°C to 196.0°C
Flampunkt 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CNCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4170 to 1.4250
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolyses
Formel vikt 113.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.