Läs mer
Etylisocyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398256
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398256 25 g 25g
11378256 1 g 1g
11388256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15379.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2999-46-4 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Etylisocyanoacetat används i syntesen av 7-aza-tetrahydroindoler, oxazoliner, bensodiazepiner, imidazoler och oxazoler. Till exempel är det involverat i syntesen av 1H-indol-2-karboxylat genom kondensering med 2-brombensenaldehyd med användning av CuI som katalysator. Det är en prekursor som används vid framställning av etyltiazol-4-karboxylat vid reaktion med O-etyltioformiat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylisocyanoacetat används i syntesen av 7-aza-tetrahydroindoler, oxazoliner, bensodiazepiner, imidazoler och oxazoler. Till exempel är det involverat i syntesen av 1H-indol-2-karboxylat genom kondensering med 2-brombensenaldehyd med användning av CuI som katalysator. Det är en prekursor som används vid framställning av etyltiazol-4-karboxylat vid reaktion med O-etyltioformiat.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fukt- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2999-46-4
Molekylformel C5H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 113.12
MDL-nummer MFCD00000007
InChI-nyckel FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid ethyl ester, ethylisocyanoacetate, acetic acid, 2-isocyano-, ethyl ester, acetic acid, isocyano-, ethyl ester, ethyl iso-cyanoacetate, ethyl isocyano-acetate, pubchem2345, ethyl 2-isocyanoacetat
PubChem CID 533707
IUPAC-namn etyl-2-isocyanoacetat
LEDER CCOC(=O)C[N+]#[C-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isocyanoacetate
Densitet 1.035
Kokpunkt 194°C to 196°C
Flampunkt 84°C (183°F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 3588613
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 113.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.