Läs mer
Ethyl Isocyanoacetate, TRC
Produktkod. 30387638
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30387638 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30387638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9213252.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Isocyanoacetate
CAS 2999-46-4
Molekylformel C5H7NO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)methyl Isonitrile, 2-Ethoxy-2-oxoethyl Isocyanide, Ethoxycarbonylmethyl Isocyanide, Ethyl α-Isocyanoacetate, Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester, α-Isocyanoacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H7NO2/c1-3-8-5(7)4-6-2/h3-4H2,1H3
LEDER O=C(C[N+]#[C-])OCC
Molekylvikt (g/mol) 113.11
Formel vikt 113.0477