Läs mer
Etylisodehydroacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421543 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421543 25 g Glasflaska 25g
10301173 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421543 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373900250
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3385-34-0
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.20
MDL-nummer MFCD00006643
InChI-nyckel FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, ethyl isodehydracetate, 5-carbethoxy-4,6-dimethyl-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 4,6-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 4,6-dimethyl-5-coumalate, 2,4-dimethyl-6-oxo-6h-pyran-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylisodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxopyran-5-carboxylate, acmc-20am57
PubChem CID 76918
IUPAC-namn etyl-2,4-dimetyl-6-oxopyran-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isodehydroacetate
Smältpunkt 17 °C till 18 °C
Densitet 1.1670g/mL, 1.167
Kokpunkt 290 °C till 295 °C
Flampunkt >110 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5135 till 1,5165
Kvantitet 25 g
Beilstein 18,41
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 196.2
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.