Läs mer
Etylisodehydroacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Isodehydroacetate |
| CAS | 3385-34-0 |
| Molekylformel | C10H12O4 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4,6-Dimethylcoumalic Acid Ethyl Ester, 4-(1-Hydroxyethylidene)-3-methylglutaconic Acid delta-Lactone Ethyl Ester, 5-(Ethoxycarbonyl)-4,6-dimethyl-alpha-pyrone, Ethyl 4,6-Dimethyl-5-coumalate, Ethyl Isodehydracetate, Ethyl Isodehydroacetate, NSC 18911, NSC 602920 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C |
| IUPAC-namn | etyl 2,4-dimetyl-6-oxopyran-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vikt | 196.0736 |