Läs mer
Ethyl isonicotinate, 98%
Produktkod. 11337935
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337935 100 g 100g
11347935 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337935 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03010.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1570-45-2 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Etylisonikotinat är en organisk byggsten som används vid syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar. Det är också en pyridinförening som visat sig kunna fånga tripsarna i corp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylisonikotinat är en organisk byggsten som används vid syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar. Det är också en pyridinförening som visat sig kunna fånga tripsarna i corp.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1570-45-2
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00006428
InChI-nyckel MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isonicotinate, 4-picolinic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridinecarboxylate, isonicotinic acid, ethyl ester, 4-carbethoxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, isonicotinic acid ethyl ester, 4-carboethoxypyridine, gamma-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, .gamma.-pyridinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15291
IUPAC-namn etylpyridin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isonicotinate
Densitet 1.008
Kokpunkt 220°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 100 g
Beilstein 122942
Merck Index 14,5187
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.