Läs mer
Etylisonipecotate, 98 %
Produktkod. 11429017
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429017 100 g 100g
11419017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20601.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157,21 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar Den används
som en reaktant för syntes av SMN-proteinmodulatorer,β -aryl ochβ -aminosubstituerade alifatiska estrar genom rodiumkatalyserad tandemdubbelbindningsmigrering/konjugataddition, nitroetylendiaminer genom nukleofil ringöppning av nitroimidazolidinon. Det är också involverat i reaktionerna av RhoA-hämmare för kardiovaskulär sjukdomsterapi och sackarinhärledda Mannich-baser som antimikrobiella medel och antioxidanter. Den används som en reaktant för reduktiv aminering i en behållare och Suzuki-Miyaura-korskoppling av formylaryl- och heteroaryl-MIDA-boronater.
Löslighet Fullständigt blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1126-09-6
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
MDL-nummer MFCD00006003
InChI-nyckel RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
IUPAC-namn etylpiperidin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isonipecotate
Densitet 1.021
Kokpunkt 203 °C till 205 °C
Flampunkt 80 °C (176 °F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 100 g
Beilstein 118419
Löslighetsinformation Helt blandbar med vatten.
Formel vikt 157.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.