Läs mer
Etylisonitrosocyanoacetat, 97 %
Produktkod. 11460593
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460593 5 g 5g
11470593 25 g 25g
11480593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12691.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3849-21-6 | C5H6N2O3 | 142,114 g/mol
Denna produkt är ett icke-explosivt alternativ till HOBt eller HOAt och tillåter höga peptidkopplingshastigheter vid låg racemisering när den appliceras i kombination med karbodiimider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3849-21-6
Molekylformel C5H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 142.114
MDL-nummer MFCD00000625
InChI-nyckel LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Synonym ethyl cyanoglyoxylate-2-oxime, ethyl isonitrosocyanoacetate, ethyl cyano hydroxyimino acetate, ethyl hydroxyimino cyanoacetate, ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, ethyl cyano hydroxyimino formate, ethyl oximinocyanoacetate, oxyma, e-ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, acetic acid, cyano hydroxyimino-, ethyl ester
PubChem CID 6400537
IUPAC-namn etyl-(2E)-2-cyano-2-hydroxiiminoacetat
LEDER CCOC(=O)C(=NO)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isonitrosocyanoacetate
Smältpunkt 127 °C till 132 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl isonitrosocyanoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.