Läs mer
Etylisonitrosocyanoacetat, 97 %
Beskrivning
Denna produkt är ett icke-explosivt alternativ till HOBt eller HOAt och tillåter höga peptidkopplingshastigheter vid låg racemisering när den appliceras i kombination med karbodiimider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl isonitrosocyanoacetate |
| Smältpunkt | 127 °C till 132 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 142.11 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- Ethyl isonitrosocyanoacetate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.