Läs mer
Etylisokinolin-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10759395
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10759395 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10420934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10596694 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10759395 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08416EB
Kemiska identifierare
CAS 50458-79-2
Molekylformel C12H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 201.225
MDL-nummer MFCD10566077
InChI-nyckel IFSCYCNNAIADLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-isoquinolinecarboxylate, ethylisoquinoline-3-carboxylate, ethyl isoquinolin-3-carboxylate, 3-isoquinolinecarboxylic acid, ethyl ester, isoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carbethoxyisoquinoline, ksc493m9t, 3-ethoxycarbonyl isoquinoline, 3-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 11435602
IUPAC-namn etylisokinolin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isoquinoline-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.22
Procent renhet 97%