Läs mer
Ethyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11464067
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464067 500 g 500g
11444067 25 g 25g
11454067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19492.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 542-85-8 | C3H5NS | 87.14 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Reagerar med vatten. Löslig i klorerade och aromatiska kolväten. Blandbar i etanol och eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från alkoholer, aminer, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-85-8
Molekylformel C3H5NS
Molekylvikt (g/mol) 87.14
MDL-nummer MFCD00004820
InChI-nyckel HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isothiocyanate, ethane, isothiocyanato, ethyl mustard oil, ethylisothiocyanate, isothiocyanic acid, ethyl ester, unii-3284mj2t8p, ccris 7323, ethylisothio-cyanate, isothiocyanato-ethane
PubChem CID 10966
ChEBI CHEBI:85098
IUPAC-namn isotiocyanatetan
LEDER CCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isothiocyanate
Smältpunkt -6°C
Densitet 0.995
Kokpunkt 130°C to 132°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1737705
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,3815
Löslighetsinformation Reacts with water. Soluble in chlorinated and aromatic hydrocarbons. Miscible in ethanol and ether.
Formel vikt 87.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.