Läs mer
Etylisovalerat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424033
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424033 100 mL 100ml
11434033 500 mL 500ml
11444033 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10292.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-64-5
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.187
MDL-nummer MFCD00009203
InChI-nyckel PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
IUPAC-namn etyl-3-metylbutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isovalerate
Smältpunkt -99°C
Densitet 0.866
Kokpunkt 131°C to 133°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Odör Fruit-like
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744677
Merck Index 14,3816
Formel vikt 130.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.