Läs mer
Ethyl Isovalerate(Isovaleric Acid Ethyl Ester), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylisovalerate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 130.0994 |