Läs mer
Etylisovalerat (Isovalerinsyra-etylester), TRC
Produktkod. 30006322
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006322 5 g
30006188 25 g
30004387 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9175755G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-64-5
Molekylformel C7 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 130.18
Synonym Isovaleric Acid-Ethyl Ester, Butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, Isovaleric acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 3-methylbutanoate, Ethyl 3-methylbutyrate, Ethyl isopentanoate, Ethyl isovalerate, Isopentanoic acid ethyl ester, NSC 8869
IUPAC-namn Etyl 3-metylbutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylisovalerate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vikt 130.0994