Läs mer
Ethyl L(-)-lactate 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10596782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
100g; Glass bottle
Produktkod.
10596782 100g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10596782 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410161000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl L(-)-lactate
Namnnotering 95%
CAS 687-47-8
Smältpunkt -26.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0340g/mL, 1.034
Kokpunkt 154.0°C
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H10O3
Linjär formel CH3CH(OH)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4100 to 1.4160
MDL-nummer MFCD00004518
Kvantitet 100 g
Beilstein 03, 264
Fieser 17,135
Merck Index 14, 3817
Specifikt rotationsförhållande − 10.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 10.00
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
InChI-nyckel LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
LEDER CCOC(=O)C(C)O
IUPAC-namn ethyl (2S)-2-hydroxypropanoate
Molekylvikt (g/mol) 118.132
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
Formel vikt 118.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl L(-)-lactate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.