Läs mer
Ethyl L(-)-lactate, 97%
Produktkod. 13418328 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 13418328
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 687-47-8
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
MDL-nummer MFCD00004518
InChI-nyckel LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl L(-)-lactate
Aciditet 0.1% max. (as lactic acid)
Smältpunkt -26.0°C
Densitet 1.0340g/mL, 1.034
Kokpunkt 154.0°C
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3CH(OH)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4100 to 1.4160
Kvantitet 10 L
Beilstein 03,264
Fieser 17,135
Merck Index 14,3817
Specifikt rotationsförhållande − 10.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 10.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohols,ketones and esters
Formel vikt 118.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl L(-)-lactate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.