Läs mer
Etyl L-laktat, 99 %
Produktkod. 11474263
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474263 500 g 500g
11484263 2500 g 2500g
11494263 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10900.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118,132 g/mol
Etyl L-laktat används vid framställning av livsmedelstillsatser, aryladiminer, doftämnen och i farmaceutiska preparat. Det kan betraktas som ett grönt lösningsmedel i kemisk industri på grund av dess biologiskt nedbrytbara natur. Som lösningsmedel används det vid tillverkning av nitrocellulosa, cellulosaacetat och cellulosaetrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl L-laktat används vid framställning av livsmedelstillsatser, aryladiminer, doftämnen och i farmaceutiska preparat. Det kan betraktas som ett grönt lösningsmedel i kemisk industri på grund av dess biologiskt nedbrytbara natur. Som lösningsmedel används det vid tillverkning av nitrocellulosa, cellulosaacetat och cellulosaetrar.
Löslighet Blandbar med vatten och kloroform
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 687-47-8
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00065359
InChI-nyckel LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl L-lactate
Smältpunkt °C till 25 °C
Densitet 1.036 g/mL
Kokpunkt 152 °C till 155 °C
Flampunkt 46 °C (114 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.413
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1192
Beilstein 1720839
Merck Index 14,3817
Löslighetsinformation Blandbart med vatten och kloroform.
Formel vikt 118.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl L-lactate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl (S)-2-hydroxypropionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.