Läs mer
Ethyl L-lactate, 99%
Produktkod. 11494263
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11494263
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10900.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Etyl L-laktat används vid framställning av livsmedelstillsatser, aryladiminer, doftämnen och i farmaceutiska preparat. Det kan betraktas som ett grönt lösningsmedel i kemisk industri på grund av dess biologiskt nedbrytbara natur. Som lösningsmedel används det vid tillverkning av nitrocellulosa, cellulosaacetat och cellulosaetrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl L-laktat används vid framställning av livsmedelstillsatser, aryladiminer, doftämnen och i farmaceutiska preparat. Det kan betraktas som ett grönt lösningsmedel i kemisk industri på grund av dess biologiskt nedbrytbara natur. Som lösningsmedel används det vid tillverkning av nitrocellulosa, cellulosaacetat och cellulosaetrar.
Löslighet Blandbar med vatten och kloroform
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 687-47-8
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00065359
InChI-nyckel LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl L-lactate
Smältpunkt -25°C
Kokpunkt 152°C to 155°C
Flampunkt 46°C (114°F)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 10,000 g
UN-nummer UN1192
Beilstein 1720839
Merck Index 14,3817
Optisk rotation −11° (neat)
Formel vikt 118.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.