Läs mer
Etyl L-nipecotate, 97 %
Produktkod. 15463718
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463718 5 g 5g
15473718 250 mg 250mg
15453718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57185.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 37675-18-6 | C8H15NO2 | 157,213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37675-18-6
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.213
MDL-nummer MFCD00792499
InChI-nyckel XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-ethyl piperidine-3-carboxylate, ethyl 3s-piperidine-3-carboxylate, ethyl s-nipecotate, s-+-nipecotic acid ethyl ester, s-ethyl nipecotate, ethyl s-piperidine-3-carboxylate, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, 3s, s-+-ethyl nipecotate, ethyl s-+-nipecotate, s-nipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 187784
IUPAC-namn etyl (3S)-piperidin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl L-nipecotate
Densitet 1.043
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 5 g
Känslighet Luft-, ljus- och fuktkänslig
Optisk rotation +1.5° (Snyggt)
Formel vikt 157.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.