Läs mer
Ethyl Lactate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10192040 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10192040 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10192040 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/1400/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 97-64-3
Smältpunkt -23°C
Färg Colorless
Kokpunkt 154°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C5H10O3
MDL-nummer 65359
Kvantitet 2.5 L
Synonym ethyl lactate, actylol, acytol, solactol, lactic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, lactate d'ethyle, 2-hydroxypropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-hydroxypropionate, ethyl alpha-hydroxypropionate
InChI-nyckel LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(C)O
IUPAC-namn ethyl 2-hydroxypropanoate
Molekylvikt (g/mol) 118.132
PubChem CID 7344
ChEBI CHEBI:78321
Formel vikt 118.0682g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl lactate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl lactate