Läs mer
Etyllaurat (Etyldodecanoat), TRC
Produktkod. 30379008
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30379008 5 g
1 options
Produktkod. 30379008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9173855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Lauric Acid Ethyl Ester
CAS 106-33-2
Molekylformel C14 H28 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Dodecanoic Acid Ethyl Ester, Dodecanoic acid, ethyl ester, Lauric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Dodecanoic acid monoethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl dodecylate, Ethyl laurate, Ethyl laurinate, Ethyl n-dodecanoate, NSC 83467, NSC 8912
InChI formel InChI=1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn Etyldodekanoat
Molekylvikt (g/mol) 228.37
Formel vikt 228.2089