Läs mer
Ethyl Laurate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15839190
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839190 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15839190 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8053340250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 106-33-2
Smältpunkt -2°C
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 272°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)10COOC2H5
MDL-nummer MFCD00015065
Kvantitet 250 mL
Synonym Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester, Ethyl laurate
Molekylvikt (g/mol) 228.37