Läs mer
Ethyl Lauroyl Arginate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Lauroyl Arginate hydrochloride |
| CAS | 60372-77-2 |
| Molekylformel | C20 H40 N4 O3 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N2-(1-Oxododecyl)-L-arginine Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40N4O3.ClH/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18(25)24-17(19(26)27-4-2)14-13-16-23-20(21)22;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,24,25)(H4,21,22,23);1H/t17-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-5-carbamimidamido-2-(dodecanoylamino)pentanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.02 |
| Formel vikt | 420.2867 |