Läs mer
Ethyl levulinate, 98%
Produktkod. 10163390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163390 100 g Glasflaska 100g
10581781 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153621000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 539-88-8
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00009209
InChI-nyckel GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
IUPAC-namn etyl-4-oxopentanoat
LEDER CCOC(=O)CCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl levulinate
Namnnotering 98%
Aciditet 5mg KOH/g max.
Färg Gult
Densitet 1.0120g/mL, 1.012
Kokpunkt 206°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCH2CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4210 to 1.423
Kvantitet 100 g
Beilstein 03, 675
Merck Index 15, 3874
Löslighetsinformation Solubility in water: 40g/L(20°C). Other solubilities: miscible with alcohol
Formel vikt 144.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.