Läs mer
Etyllevulinat, TRC
Produktkod. 30380757
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30380757 500 g
1 options
Produktkod. 30380757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE921965500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Levulinate
CAS 539-88-8
Molekylformel C7H12O3
Kvantitet 500 g
Synonym 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Levulinic Acid Ethyl Ester, 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Acetylpropionate, Ethyl 4-Ketovalerate, Ethyl 4-Oxopentanoate, Ethyl 4-Oxovalerate, Ethyl Laevulinate, NSC 24876, NSC 8863
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CCC(=O)C
IUPAC-namn Etyl 4-oxopentananoat
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Formel vikt 144.0786