Läs mer
Etyllevulinat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Levulinate |
| CAS | 539-88-8 |
| Molekylformel | C7H12O3 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Levulinic Acid Ethyl Ester, 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Acetylpropionate, Ethyl 4-Ketovalerate, Ethyl 4-Oxopentanoate, Ethyl 4-Oxovalerate, Ethyl Laevulinate, NSC 24876, NSC 8863 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCC(=O)C |
| IUPAC-namn | Etyl 4-oxopentananoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0786 |