Läs mer
Ethyl Linoleate-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Linoleate-d5 |
| CAS | 1331665-14-5 |
| Molekylformel | C20H31D5O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid Ethyl Ester-d5, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid Ethyl Ester-d5, Linoleic Acid Ethyl Ester-d5, Ethyl (Z,Z)-9,12-Octadecadienoate-d5, Ethyl cis,cis-9,12-Octadecadienoate-d5, Ethyl Linolate-d5, Mandenol-d5, Nikkol VF-E-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-/i2D3,4D2 |
| LEDER | O=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.53 |