Läs mer
Etyl-m-aminobensoat, metansulfonatsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453501 250 g 250g
11423501 5 g 5g
11433501 25 g 25g
11443501 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11453501 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210310683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11620.00 SEK
    11065.06 SEK / 250g
    Save 554.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Etyl-m-aminobensoat är ett derivat av en isomer av bensokain
Kemiska identifierare
CAS 886-86-2
Molekylformel C10H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 261.292
MDL-nummer MFCD00013176
InChI-nyckel FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, tricaine, tricaine methanesulfonate, finquel, metacaine, tricaine mesylate, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate, ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate salt
PubChem CID 261501
IUPAC-namn etyl-3-aminobensoat;metansulfonsyra
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl-m-Aminobenzoate
Namnnotering Metanesulfonatsalt
Färg Vitt
Densitet Etyl-m-aminobenzoat används främst som bedövningsmedel hos fiskar, hajar och grodor
Analysprocentintervall 0.993
Kvantitet 250 g
Formel vikt 261.3
Fysisk form Pulver