missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl Malonamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Malonamate |
| CAS | 7597-56-0 |
| Molekylformel | C5H9NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 3-Amino-3-oxopropanoate, Ethoxycarbonylacetamide, Ethyl Aminocarbonylacetate, Ethyl Carbamoylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H2,6,7) |
| LEDER | CCOC(=O)CC(=O)N |
| IUPAC-namn | ethyl 3-amino-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vikt | 131.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?