Läs mer
Etylmalonylklorid, 95 %
Produktkod. 11457497
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457497 5 g 5g
11467497 25 g 25g
11477497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15616.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 36239-09-5 | C5H7ClO3 | 150,56 g/mol
Etylmalonylklorid används i syntesen av metanofullerodendimerer och 3-pyrrolin-2-oner. Det spelar en viktig roll vid framställningen av 3,5-disubstituerade 1,2,4-oxadiazolderivat, som är potentiella peptidomimetiska byggstenar. Det är ett mångsidigt acyleringsmedel för propargylalkoholer, hydraziner och aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylmalonylklorid används i syntesen av metanofullerodendimerer och 3-pyrrolin-2-oner. Det spelar en viktig roll vid framställningen av 3,5-disubstituerade 1,2,4-oxadiazolderivat, som är potentiella peptidomimetiska byggstenar. Det är ett mångsidigt acyleringsmedel för propargylalkoholer, hydraziner och aminer.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med alkoholer. Det reagerar med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36239-09-5
Molekylformel C5H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 150.56
MDL-nummer MFCD00000736
InChI-nyckel KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 118931
IUPAC-namn etyl-3-klor-3-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(Cl)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl malonyl chloride
Densitet 1.189
Kokpunkt 83 °C (22 mmHg)
Flampunkt 67 °C (152 °F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 636215
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 150.56
Procent renhet 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl malonyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl malonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.