Läs mer
Etylmalonylklorid, TRC
Produktkod. 30388140
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388140 500 mg
30382420 1 g
30387017 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE922050500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36239-09-5
Molekylformel C5H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 150.56
Synonym (Chlorocarbonyl)acetic Acid Ethyl Ester, (Chloroformyl)acetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetyl Chloride, 2-(Ethoxycarbonyl)acetyl Chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanoyl Chloride, Carbethoxyacetyl Chloride, Carbethoxyethanoyl Chloride, Carboethoxyacetyl Chloride, Ethoxymalonyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)acetate, Ethyl (Chloroformyl)acetate, Ethyl 3-Chloro-3-oxopropanoate, Ethyl 3-Chloro-3-oxopropionate, Ethyl 3-Oxo-3-chloropropanoate, Ethyl Malonoyl Chloride, Malonic Acid Chloride Ethyl Ester, Malonic acid chloride monoethyl ester
IUPAC-namn etyl 3-kloro-3-oxopropanoat
LEDER ClC(CC(OCC)=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Malonyl Chloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3
Formel vikt 150.01