Läs mer
Etylmaltol, 98 %
Produktkod. 15254258 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15254258 25 g 25g
15264258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15254258 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450800250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4940-11-8 | C7H8O3 | 140,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-8-4940
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Spécification
Kemiskt namn eller material Ethyl maltol
Smältpunkt 89,0 °C till 93,0 °C
Kokpunkt 289,0 °C till 290,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,3879
Synonym ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid
InChI-nyckel YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=C(C(=O)C=CO1)O
IUPAC-namn 2-etyl-3-hydroxipyran-4-on
PubChem CID 21059
Formel vikt 140.14
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl maltol, 98%
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Mention de danger
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Conseils de prudence
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.