Läs mer
Ethyl Maltol, Mikromol™
Produktkod. 17932146
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17932146 250 mg
1 options
Produktkod. 17932146 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3722.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ethyl Maltol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl maltol
CAS 11-8-4940
Analyt- eller komponentnamn Ethyl maltol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
LEDER CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC-namn 2-etyl-3-hydroxypyran-4-one
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 140,0473 g/mol