Läs mer
Ethyl Maltol, TRC
Produktkod. 17962705
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962705 10 g
17954455 25 g
17934295 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17962705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92200510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4940-11-8
Molekylformel C7 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Synonym 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
IUPAC-namn 2-etyl-3-hydroxypyran-4-one
LEDER CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl maltol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Formel vikt 140.0473