Läs mer
(+/-)-etylmandelat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11408007
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408007 25 g 25g
11418007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17412.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 774-40-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 774-40-3
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00004494
InChI-nyckel SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mandelate, ethyl phenylglycolate, mandelic acid, ethyl ester, dl-mandelic acid ethyl ester, mandelic acid ethyl ester, ethyl dl-mandelate, mandelsaeureaethylester, ethyl hydroxy phenyl acetate, mandelsaeureaethylester german, +-ethyl mandelate
PubChem CID 13050
ChEBI CHEBI:38750
IUPAC-namn etyl-2-hydroxi-2-fenylacetat
LEDER CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Ethyl mandelate
Densitet 1.115
Kokpunkt 253°C to 255°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 180.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.