Läs mer
Etylmerkaptoacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418950
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418950 5 g 5g
11496867 100 g 100g
11406877 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14321.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-51-8 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Det finner sin tillämpning i reaktionen av dilitioderivatet med en aldehyd, följt av omvandling till episulfiden genom reaktion med etylklorformiat, och avsvavling med trietylfosfit, leder till (E)-2-alkensyra med hög stereoselektivitet. Det används som hårborttagningsmedel, håruträtningsmedel, hårvågsmedel och reduktionsmedel i kosmetisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning i reaktionen av dilitioderivatet med en aldehyd, följt av omvandling till episulfiden genom reaktion med etylklorformiat, och avsvavling med trietylfosfit, leder till (E)-2-alkensyra med hög stereoselektivitet. Det används som hårborttagningsmedel, håruträtningsmedel, hårvågsmedel och reduktionsmedel i kosmetisk industri.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda från elektrostatiska laddningar och förvara åtskilt från antändningskällor. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-51-8
Molekylformel C4H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 120.166
MDL-nummer MFCD00004874
InChI-nyckel PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thioglycolate, ethyl mercaptoacetate, ethyl 2-mercaptoacetate, mercaptoacetic acid ethyl ester, ethyl thioglycollate, acetic acid, mercapto-, ethyl ester, thioglycolic acid ethyl ester, ethyl mercaptoacetic acid, usaf ek-2070, acetic acid, 2-mercapto-, ethyl ester
PubChem CID 12185
IUPAC-namn etyl-2-sulfanylacetat
LEDER CCOC(=O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl mercaptoacetate
Smältpunkt -80°C
Densitet 1.096
Kokpunkt 156°C to 159°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Odör Stench
Linjär formel HSCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1228
Beilstein 605581
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 120.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.