Läs mer
Etylmesitylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368075
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368075 2 g 2g
11378075 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368075 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08275.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5460-08-2 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5460-08-2
MDL-nummer MFCD00051916
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl mesitylacetate
Densitet 1.034
Kokpunkt 135°C to 140°C (9 mmHg)
Molekylformel C13H18O2
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 2 g
Beilstein 2105791
Synonym ethyl mesitylacetate, ethyl 2-2,4,6-trimethylphenyl acetate, benzeneacetic acid, 2,4,6-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 2-mesitylacetate, acmc-20akx5, mesitylacetic acid ethyl ester, ethyl 2,4,6-trimethylphenylacetate, ethyl 2,4,6-trimethylphenyl acetate, 2,4,6-trimethyl-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid,2,4,6-trimethyl-, ethyl ester
InChI-nyckel OFZZPFNYAMIBNU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CC1=C(C=C(C=C1C)C)C
IUPAC-namn etyl-2-(2,4,6-trimetylfenyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 206.29
PubChem CID 222429
Formel vikt 206.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.