Läs mer
Ethyl mesitylglyoxylate, 97%
Produktkod. 11317896
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317896 5 g 5g
11327896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13106.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5524-57-2 | C13H16O3 | 220.268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5524-57-2
Molekylformel C13H16O3
Molekylvikt (g/mol) 220.268
MDL-nummer MFCD00151821
InChI-nyckel XRSPPFOBPRPYLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mesitylglyoxylate, ethyl 2-mesityl-2-oxoacetate, ethyl 2-oxo-2-2,4,6-trimethylphenyl acetate, acmc-1asq7, mesitylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl 2,4,6-trimethylphenyl glyoxylate, alpha-oxo-2,4,6-trimethylbenzeneacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736481
IUPAC-namn etyl-2-oxo-2-(2,4,6-trimetylfenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl mesitylglyoxylate
Kokpunkt 164°C to 165°C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 5 g
Beilstein 2970031
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 220.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.