Läs mer
Etylmetakrylat, 98+%, stick. med 10–120 ppm, 4-metoxyfenol
Produktkod. 11428137
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428137 250 mL 250ml
11418137 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17518.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
Etylmetakrylat används för att framställa sampolymerer av EMA på vaxartad majsstärkelse och hydroxipropylstärkelse, potentiell användning av dessa sampolymerer är som hjälpämnen för komprimerade icke-sönderfallande matristabletter. Det används också för att studera reaktioner av n-butylakrylat och EMA med ozon i gasfas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylmetakrylat används för att framställa sampolymerer av EMA på vaxartad majsstärkelse och hydroxipropylstärkelse, potentiell användning av dessa sampolymerer är som hjälpämnen för komprimerade icke-sönderfallande matristabletter. Det används också för att studera reaktioner av n-butylakrylat och EMA med ozon i gasfas.
Löslighet
Löslig i vatten (4,69 g/L), eter och alkoholer.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-63-2
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00009161
InChI-nyckel SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
IUPAC-namn etyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl methacrylate
Namnnotering stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt -60°C
Densitet 0.917
Kokpunkt 118°C to 119°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2277
Beilstein 471201
Löslighetsinformation Soluble in water (4.69g/L),ether,and alcohols.
Formel vikt 114.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl methacrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl methacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.