Läs mer
Etylmetakrylat, 99 %, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10092920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10092920
Brand: Thermo Scientific Acros 215830010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-63-2
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00009161
InChI-nyckel SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
IUPAC-namn etyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl methacrylate
Namnnotering 99%
Smältpunkt -75.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 118.0°C to 119.0°C
Flampunkt 15°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4130 to 1.4150
Kvantitet 1 kg
Beilstein 02, 423
Löslighetsinformation Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in chloroform,miscible in ether and ethanol
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskositet 0.63 mPa.s (20°C)
Formel vikt 114.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.