Läs mer
Etylmetakrylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methacrylic acid-ethyl ester |
| CAS | 97-63-2 |
| Molekylformel | C6 H10 O2 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | Methacrylic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Methylacrylic acid ethyl ester, Acryester E, EMA, Ethyl 2-methyl-2-propenoate, Ethyl 2-methylacrylate, Ethyl 2-methylpropenoate, Ethyl methacrylate, Ethyl α-methylacrylate, Light Ester E, NSC 24152 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | Etyl 2-metylprop-2-enoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |