Läs mer
Ethyl methanesulfonate, 99%
Produktkod. 10521461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10521461 10 g Glasflaska 10g
10398050 25 g Glasflaska 25g
10145643 100 g Glasflaska 100g
11934561 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10521461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205260100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62-50-0 | C3H8O3S | 124.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-50-0
Molekylformel C3H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 124.15
MDL-nummer MFCD00007559
InChI-nyckel PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
IUPAC-namn etylmetansulfonat
LEDER CCOS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl methanesulfonate
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 213.0°C to 214.0°C
Flampunkt 100°C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SO3C2H5
Brytningsindex 1.4170 to 1.4190
Kvantitet 10 g
Beilstein 04,5
Merck Index 15,3882
Löslighetsinformation Solubility in water: 50-100g/L (27°C)
Formel vikt 124.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl methanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.