Läs mer
Etylmetansulfonat, 99 %
Produktkod. 11499763
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11499763 10 g 10g
11478930 5 g 5g
11409773 50 g 50g
11419773 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11499763 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12938.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.90 SEK
    655.65 SEK / 10g
    Save 155.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 62-50-0 | C3H8O3S | 124,154 g/mol
Etylmetansulfonat används som mutagen för både däggdjurs- och växtceller. Den finner tillämpning som ett modellalkyleringsmedel i studien av reparationsprocesser för deoxiribonukleinsyra (DNA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylmetansulfonat används som mutagen för både däggdjurs- och växtceller. Den finner tillämpning som ett modellalkyleringsmedel i studien av reparationsprocesser för deoxiribonukleinsyra (DNA).
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com. Fuktkänsligt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-50-0
Molekylformel C3H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 124.154
MDL-nummer MFCD00007559
InChI-nyckel PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
IUPAC-namn etylmetansulfonat
LEDER CCOS(=O)(=O)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl Methanesulfonate
Densitet 1.170
Kokpunkt 85 °C till 86 °C (10 mm)
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 773969
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3827
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 124.16
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.