Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl methanesulfonate |
| Densitet | 1.1600g/mL, 1.16 |
| Kokpunkt | 213,0 °C till 214,0 °C |
| Flampunkt | 100 °C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3SO3C2H5 |
| Brytningsindex | 1,4170 till 1,4190 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 04,5 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ethyl methanesulfonate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.