Läs mer
Etylmetansulfonat, TRC
Produktkod. 30137854
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137854 100 g
30137264 25 g
18011150 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE917995100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-50-0
Molekylformel C3 H8 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 124.16
Synonym Methanesulfonic acid, ethyl ester, EMS, Ethyl mesylate, Ethyl methanesulfonate, Ethyl methanesulphonate, NSC 26805, O-Ethyl methylsulfonate
IUPAC-namn Etylmetanesulfonat
LEDER CCOS(=O)(=O)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl methanesulfonate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Formel vikt 124.0194