Läs mer
Etylmetoxiacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453048
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453048 10 g 10g
11463048 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18770.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3938-96-3 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Etylmetoxiacetat användes som acyldonator under framställningen av enantiomerer av flera fenyletylaminer, som acyleringsreagens för aminolys av 1-fenyletanamin och användes i en industriell, lipaskatalyserad kinetisk upplösning av primär amin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etylmetoxiacetat användes som acyldonator under framställningen av enantiomerer
av flera fenyletylaminer, som acyleringsreagens för aminolys av 1-fenyletanamin och användes i en industriell, lipaskatalyserad kinetisk upplösning av primär amin.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3938-96-3
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00009176
InChI-nyckel JLEKJZUYWFJPMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, ethyl ester, 2-methoxy ethyl acetate, ethyl-3-oxabutanoate, methoxyacetic acid ethyl ester, methoxy acetic acid ethyl ester, ethyl-metoxyacetate, methylglycol acetate, ethyl methyloxy acetate, acmc-1cofg
PubChem CID 77544
IUPAC-namn etyl-2-metoxiacetat
LEDER CCOC(=O)COC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl methoxyacetate
Kokpunkt 44°C to 46°C (9 mmHg)
Flampunkt 46°C (115°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1744761
Formel vikt 118.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.