Learn More
Etylmetyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat (fotolysprodukt), Mikromol™
Description
Etylmetyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat (fotolysprodukt)
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 89267-41-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H18 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. A (EP), Photolysis Product of Nitrendipine, Nitrendipine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-O-etyl 5-O-metyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat |
| Show More |