Läs mer
Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 96382-71-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H17 Cl2 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Felodipine Imp. A (EP), Felodipine USP Related Compound A, Felodipine USP RC A, Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-, ethyl methyl ester (9CI), Dehydrofelodipine, H 152/37, Felodipine Related Compound A, Felodipine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |