Läs mer
Ethyl methyl carbonate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Methyl Carbonate |
| CAS | 623-53-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl Methyl Carbonate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C4 H8 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | EMC, Ethyl methyl carbonate, Ethylene methyl carbonate, Methyl ethyl carbonate, Carbonic acid, ethyl methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)OC |
| Visa mer |